Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Doseringstragt
Artikelnummer. 11903611
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
Artikelnummer. 11903611
Brand: Lenz Laborglasintrumente 06350079
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Systemindhold og reservedele til envejsreaktions-/destillationsenheder 6, 10, 20 l, LF 150
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 l
Til brug med (udstyr) 20 L reaktionsbeholder/destillationsenhed
Fællesnummer NS 29/32