Få mere at vide
BRAND™ Doseringselement til BRAND Dispensette S Dispensere til sporanalyse
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
- Udskiftning af doseringselement til BRAND Dispensette S sporanalyse 1-10 ml
- Passer til instrumenter med tantal eller platin-iridium fjeder
- Inkluderer præstationsbevis
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette™ S Sporanalyse |
| Inkluderer | Kvalitetscertifikat |