Få mere at vide
KARTELL DOSILAB
Artikelnummer. 12860933
Volumen (metrisk):
2,5 ml
5 ml
10 ml
30 ml
60 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12860933
Brand: KARTELL 8308200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dosilab er en ny serie af justerbar volumen flasketop dispenser til dosering af kemikalier med præcision, nøjagtighed og billighed. De seks modeller af den nye linje er enkle at bruge og nemme at skille ad for at udføre almindelige rengørings- og vedligeholdelsesoperationer.
  • Fuldstændig autoklaverbar ved +121 °C uden behov for adskillelse.
  • PTFE stempel med silikone O-ring, der sikrer en høj grad af nøjagtighed.
  • Indvendig cylinder i borosilikatglas beskyttet af PP-kappe.
  • Ventilhus: PTFE-hus i et enkelt stykke, der sikrer høj kemikalieresistens.
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed: ifølge ISO 8655 standarder.
  • Kompatibilitet: fremragende med alle reagenser, inklusive organiske opløsningsmidler og koncentrerede syrer, undtagen flussyre (HF).
  • Genkalibrering: enkel og hurtig med sit specielle tilbehør.
  • Alle de interne komponenter, der under brug er i kontakt med flydende opløsninger, er lavet af PTFE, FEP og borosilikatglas. De har derfor fremragende kompatibilitet med alle reagenser (selv organiske opløsningsmidler og koncentrerede syrer), undtagen flussyre.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,015 ml
Vinkel 0⪚
Produkttype Dispenser med justerbar volumen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 8655
Farve Hvid
Kanaler 1
Materiale FEP, PTFE, Borosilikatglas, Polypropylen
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Vise Analog
Til brug med (udstyr) Reagensflaske
Inkluderer 1 Flaske Top Dispenser
Inkrementer 0.05 mL
Volumen (engelsk) 0,08 oz.