Beskrivelse
- Monter i en eksisterende beholderlukning
- Derefter føres pumpen ind gennem hullet og skrues på plads nedefra
- En matchende beholdertilslutning er ikke inkluderet i leveringsomfanget
- Mellemberørende dele af PP, PE og rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml/slag |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til tønder, dåser, kardeller eller flasker, til dosering af væsker med forskellige viskositeter, til brug med fødevarer |
| Materiale | Polypropylen, polyethylen, rustfrit stål, Polypropylen, Rustfrit stål |
| Mængde | 1 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Doseringspumpe |
| Længde (engelsk) | 28.5 cm |
| Lukkestørrelse | 28.5 mm |