Få mere at vide
Buerkle™ Dosi-Pumpe
Artikelnummer. 10270272 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml/slagtilfælde
250 ml/slagtilfælde
30 ml/slag
30 ml/slagtilfælde
4 ml/slagtilfælde
Lukkestørrelse:
21 mm
22 mm
28.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10270272 4 ml/slagtilfælde 21 mm Hver
10365841 30 ml/slag 28.5 mm Hver
10254301 30 ml/slagtilfælde 22 mm Hver
10594241 100 ml/slagtilfælde 28.5 mm Hver
10776485 250 ml/slagtilfælde 28.5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10270272 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56071004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Dosi-Pump er designet til at dosere væsker med forskellige viskositeter og er velegnet til tønder, dåser, carboys eller flasker.
  • Monter i en eksisterende beholderlukning
  • Derefter føres pumpen ind gennem hullet og skrues på plads nedefra
  • En matchende beholdertilslutning er ikke inkluderet i leveringsomfanget
  • Mellemberørende dele af PP, PE og rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 ml/slagtilfælde
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Velegnet til tønder, dåser, kardeller eller flasker, til dosering af væsker med forskellige viskositeter, til brug med fødevarer
Materiale Polypropylen, polyethylen, rustfrit stål
Mængde 1
Certificeringer/compliance Velegnet til fødevarer
Engangs Genanvendelig
Produkttype Doseringspumpe
Til brug med (udstyr) Beholder
Længde (engelsk) 25 cm
Lukkestørrelse 21 mm