Få mere at vide
Buerkle™ Dosi-Pumpe
Artikelnummer. 10254301 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml/slagtilfælde
250 ml/slagtilfælde
30 ml/slag
30 ml/slagtilfælde
4 ml/slagtilfælde
Lukkestørrelse:
21 mm
22 mm
28.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10254301
Brand: Buerkle™ 56073030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Dosi-Pump er designet til at dosere væsker med forskellige viskositeter og er velegnet til tønder, dåser, carboys eller flasker.
  • Monter i en eksisterende beholderlukning
  • Derefter føres pumpen ind gennem hullet og skrues på plads nedefra
  • En matchende beholdertilslutning er ikke inkluderet i leveringsomfanget
  • Mellemberørende dele af PP, PE og rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 ml/slagtilfælde
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Velegnet til tønder, dåser, kardeller eller flasker, til dosering af væsker med forskellige viskositeter, til brug med fødevarer
Materiale Polypropylen, polyethylen, rustfrit stål
Mængde 1
Certificeringer/compliance Velegnet til fødevarer
Produkttype Doseringspumpe
Lukkestørrelse 22 mm