Få mere at vide
Miele Professional™ Doseringssystem
Artikelnummer. 13182240 Shop alle Miele produkter
Til brug med (udstyr):
Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13182240
Brand: Miele Professional™ 5267420
Dispensermodul DOS G 60 til 5-10 liters dunke til selvdosering af flydende rengøringsmidler og niveaukontrol
  • Kompatibel med alle PG 8535
  • Justerbar via elektronisk styring af maskinen
  • Længde på sugerøret 300 mm for 5 og 10 l dåser
  • Længde på guidekablet: 1,90 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispenseringssystem
Model- DOS G-60 dispensermodul
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Mængde 1 hver