missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dorzolamide N-Sulfonamide Dimer, TRC

Artikelnummer. 30368829
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368829 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368829 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5351105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dorzolamide N-Sulfonamide Dimer
CAS 199734-72-0
Molekylær formel C20H29N3O8S6
Mængde 5 mg
Synonym (4R,6R)-rel-4-(Ethylamino)-N-[[(4S,6S)-4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-yl]sulfonyl]-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide
InChI formel InChI=1S/C20H29N3O8S6/c1-5-21-15-7-11(3)34(24,25)19-13(15)9-17(32-19)36(28,29)23-37(30,31)18-10-14-16(22-6-2)8-12(4)35(26,27)20(14)33-18/h9-12,15-16,21-23H,5-8H2,1-4H3/t11-,12-,15-,16-/m0/s1
SMIL CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)c3cc4[C@H](C[C@H](C)S(=O)(=O)c4s3)NCC
Molekylvægt (g/mol) 631.85
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.