Få mere at vide
Dorzolamide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17982046
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17982046 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17982046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0403.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dorzolamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dorzolamide Hydrochloride
CAS 130693-82-2
Analyt- eller komponentnavne Dorzolamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16 N2 O4 S3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dorzolamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
SMIL Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
IUPAC navn (4S,6S)-4-(ethylamino)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 360.9
Mængde 250 mg
Formel vægt 360.0039 g/mol