Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dorzolamid hydrochlorid
Artikelnummer. 17281252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281252 250 mg
17271252 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281252 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466612500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130693-82-2
Molekylær formel C10H17ClN2O4S3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dorzolamid hydrochlorid
Mængde 250 mg
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig aq. soln.. Andre opløseligheder: svagt opløselig i methanol
Smeltepunkt 281,0 °C
Formel vægt 360.89
InChI nøgle OSRUSFPMRGDLAG-CIRBGYJCSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)C2=C1C=C(S2)S(N)(=O)=O
IUPAC navn hydrogen (2R,4R)-4-(ethylamino)-2-methyl-1,1-dioxo-2H,3H,4H-1λ⁶-thieno[2,3-b]thiopyran-6-sulfonamide chloride
Molekylvægt (g/mol) 360.89
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dorzolamide hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dorzolamide hydrochloride