Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Doripenem hydrat
Artikelnummer. 16574394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16574394 250 mg
16564394 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574394 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463872500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1820954-21-9
Molekylær formel C15H24N4O6S2
Molekylvægt (g/mol) 420.50
MDL nummer MFCD09749887
InChI nøgle AVAACINZEOAHHE-SEIFCSKWNA-N
IUPAC navn (4R,5S,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-{[(3S,5S)-5-[(sulfamoylamino)methyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl}-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carboxylsyre
SMIL [H][C@]12[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@H](CNS(N)(=O)=O)C3)=C(N1C(=O)[C@]2([H])[C@@H](C)O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doripenem hydrate
Type Doripenem Hydrate
Mængde 250 mg
Formel vægt 420.5