Få mere at vide
Melford Doripenem
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 364622-82-2
- Molekylformel: C 15 H 24 N 4 O 6 S 2 H 2 O
- Molekylvægt: 438,52
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doripenem |
| CAS | 364622-82-2 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C15H24N4O6S2 - H2O |