missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Doravirine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doravirine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11ClF3N5O3/c1-25-13(23-24-16(25)28)8-26-3-2-12(17(19,20)21)14(15(26)27)29-11-5-9(7-22)4-10(18)6-11/h2-6H,8H2,1H3,(H,24,28) |
| Formel vægt | 425.0503 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?