Få mere at vide
Doramectin, MedChemExpress
Beskrivelse
Doramectin is a derivative of Ivermectin (HY-15310). Doramectin is a potent antiparasitic antibiotic. Doramectin is an active compound against S.mansoni in an NMRI mouse infection model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doramectin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 117704-25-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C50H74O14 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (55.61 mM) |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C2)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@]([H])(OC4=O)C[C@]5(C=C[C@H](C)[C@@H](C6CCCCC6)O5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C7CO[C@@]8([H])[C@]\7(O)[C@@]4([H])C=C(C)[C@H]8O)C1 |
| Vis mere |