Få mere at vide
Doramectin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16684494 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16684494 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16684494 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. R1778100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doramectin
CAS 117704-25-3
CAS Max % ≤ 100%
Lineær formel C50H74O14
Farve White
Smeltepunkt 160.5°C to 162.2°C
Synonym 25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)avermectin
Molekylvægt (g/mol) 899.11 g/mol