Få mere at vide
Gibco™ Dopaminergt neuronmodningstilskud
Artikelnummer. 15601882
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15601882 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 15601882 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3147401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dopaminerg neuronmodningstilskud er en komponent i Gibco™ PSC Dopaminerge Neuron Differentiation Kit, der også tilbydes separat.
Dopaminerg neuronmodningstilskud er en komponent i Gibco™ PSC Dopaminerge Neuron Differentiation Kit, der også tilbydes separat. Det muliggør modning af overskydende gulvpladeprogenitorceller til dopaminerge neuroner i mellemhjernen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 10 ml dopaminergt neuronmodningstilskud
Celletype Stamceller (neurale)
Kultur Type Neural cellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Steril
pH 6 til 8
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Tøris