Få mere at vide
Dopaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30007678
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007678 1 g
30008432 25 g
18032130 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5337801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-31-7
Molekylær formel C8 H11 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 189.64
Synonym Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-β-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzen-1,2-diol; hydrochlorid
SMIL Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dopamine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Formel vægt 189.0557
Procent renhed >95%