Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Dopamine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702694
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18702694 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702694 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3548/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 DKK
    858.90 DKK / 50mg
    Spare 49.10 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Endogenous agonist at dopamine D1-5 receptors
Dopamine hydrochloride is an endogenous neurotransmitter that acts as an agonist at dopamine D1-5 receptors. Synthesized in the substantia nigra and ventral tegmental area, and is a precursor in noradrenalin and adrenalin biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Mængde 50 mg
Molekylær formel C8H12ClNO2
Formel vægt 189.64
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 189.64