Få mere at vide
Dopaminhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458667
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458667 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458667 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0384.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Analyt- eller komponentnavne Dopamine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dobutamine Imp. A (EP), Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP), Noradrenaline Imp. C (EP), Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-beta-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, beta-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzen-1,2-diol; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 189.64
Mængde 10 mg
Formel vægt 189,0557 g/mol