Få mere at vide
Dopamine hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 15403037
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15403037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11136.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
En neurotransmitter og vasopressor, der modulerer kortikal aktivering. Dopaminhydrochlorid er en vasopressor, der modererer kortikal aktivering. Det bruges som en forløber for norepinepherin og adrenalin. Det er en vigtig neurotransmitter og kemisk budbringer, der hjælper med overførsel af signaler i hjernen og andre vitale områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En neurotransmitter og vasopressor, der modulerer kortikal aktivering. Dopaminhydrochlorid er en vasopressor, der modererer kortikal aktivering. Det bruges som en forløber for norepinepherin og adrenalin. Det er en vigtig neurotransmitter og kemisk budbringer, der hjælper med overførsel af signaler i hjernen og andre vitale områder.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ether, petroleumsether, chloroform, benzen og toluen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-31-7
Molekylær formel C8H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 189.64
MDL nummer MFCD00012898
InChI nøgle CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzen-1,2-diol;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dopamine hydrochloride
Smeltepunkt 243°C to 250°C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
Beilstein 3656720
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,3421
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether,petroleum ether,chloroform,benzene and toluene.
Formel vægt 189.64
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt