Få mere at vide
Dopaminhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11409043
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409043 25 g 25g
11499033 5 g 5g
15403037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409043 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11136.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189,64 g/mol
En neurotransmitter og vasopressor, der modulerer kortikal aktivering. Dopaminhydrochlorid er en vasopressor, der modererer kortikal aktivering. Det bruges som en forløber for norepinepherin og adrenalin. Det er en vigtig neurotransmitter og kemisk budbringer, der hjælper med overførsel af signaler i hjernen og andre vitale områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En neurotransmitter og vasopressor, der modulerer kortikal aktivering. Dopaminhydrochlorid er en vasopressor, der modererer kortikal aktivering. Det bruges som en forløber for norepinepherin og adrenalin. Det er en vigtig neurotransmitter og kemisk budbringer, der hjælper med overførsel af signaler i hjernen og andre vitale områder.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ether, petroleumsether, chloroform, benzen og toluen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-31-7
Molekylær formel C8H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 189.64
MDL nummer MFCD00012898
InChI nøgle CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzen-1,2-diol;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dopamine hydrochloride
Smeltepunkt 243 °C til 250 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 25 g
Beilstein 3656720
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,3421
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ether, petroleumsether, kloroform, benzen og toluen.
Formel vægt 189.64
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dopaminhydrochlorid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.