missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dopamine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dopamine-D4 Hydrochloride |
| CAS | 203633-19-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H4 H7 N O2 . Cl H |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Dopamine-d4 Hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)benzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.66 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?