Få mere at vide
Dopamine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dopamine-d3 Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i1D,2D,5D; |
| Formel vægt | 192.0745 |
| Procent renhed | >95% |