Få mere at vide
Dopamine 4-O-Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dopamine 4-O-Sulfate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13) |
| Formel vægt | 233.0358 |
| Procent renhed | >95% |