Få mere at vide
Dopamin 4-Beta-D-Glucuronid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dopamine 4-beta-D-Glucuronide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-8(7(16)5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14,16-19H,3-4,15H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1 |
| Formel vægt | 329.1111 |