Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dørglasdæksler i rustfrit stål
Artikelnummer. 15593751 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Installation:
Kunde installeret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Installation Pakningsstørrelse
15593751 Kunde installeret Hver
1 options
Artikelnummer. 15593751 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 190892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4755.00 DKK
    4476.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 278.42 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Til brug med: Miljøkammer (3948 og 3962)
Tilpas miljøkammer- og inkubatorkonfigurationer, så de bedre passer til laboratoriets specifikke behov Thermo Scientific™ Dør muligheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oversigt Dørglasdæksler i rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Miljøkammer (3948 og 3962)
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Type Glasdæksler til døre i rustfrit stål
Installation Kunde installeret
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.