Få mere at vide
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-73007
Produktkode 18084195
  • 1735.00 DKK / 0.10mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 405
Donkey
Affinity Purified
RUO
Secondary
Reconstitute with 100 ul deionized water (or equivalent).
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
LYOPH
Western Blot 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000
Sheep IgG whole molecule
0.1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
This antibody was pre-adsorbed against Chicken, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit, and Rat Serum Proteins. No reaction was observed against Chicken, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit or Rat Serum Proteins. This antibody will react with heavy chains of Sheep IgG and with light chains of most Sheep immunoglobulins.
Sheep
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only