Få mere at vide
Donkey anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-73148-2000UG
Produktkode 18249061
  • 2905.00 DKK / 2000µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG (H+L)
Polyclonal
Biotin
Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rat IgG whole molecule
2000 μg
Reconstitute with 1.0 mL deionized water
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
LYOPH
Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry-Frozen 1:1000 - 1:5000
Donkey
Affinity Purified
Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-biotin, anti-Donkey Serum, Rat IgG and Rat Serum.
Rat
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt