missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Donitriptan Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Donitriptan Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O2.ClH/c24-8-7-18-15-26-22-6-5-20(13-21(18)22)30-16-23(29)28-11-9-27(10-12-28)19-3-1-17(14-25)2-4-19;/h1-6,13,15,26H,7-12,16,24H2;1H |
| Formel vægt | 439.1775 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?