missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Donitriptan Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30007385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007385 10 mg
30008247 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD53250010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 170911-68-9
Molekylær formel C23 H25 N5 O2 . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 439.94
Synonym 4-[4-[2-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]acetyl]-1-piperazinyl]benzonitrile Hydrochloride, 1-[[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]acetyl]-4-(4-cyanophenyl) piperazine Hydrochloride, F 11356;
IUPAC navn 4-[4-[2-[[3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]acetyl]piperazin-1-yl]benzonitrile;hydrochloride
SMIL Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(OCC(=O)N3CCN(CC3)c4ccc(cc4)C#N)cc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Donitriptan Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25N5O2.ClH/c24-8-7-18-15-26-22-6-5-20(13-21(18)22)30-16-23(29)28-11-9-27(10-12-28)19-3-1-17(14-25)2-4-19;/h1-6,13,15,26H,7-12,16,24H2;1H
Formel vægt 439.1775
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.