Få mere at vide
Donepezil N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049708
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049708 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049708 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.140025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Donepezil N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Donepezil N-Oxide
CAS 120013-84-5
Analyt- eller komponentnavne Donepezil N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H29 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Donepezil N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)29-2)12-17-8-10-25(27,11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
SMIL COc1cc2CC(CC3CC[N+]([O-])(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 2-[(1-benzyl-1-oxidopiperidin-1-ium-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 395.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 395.2097 g/mol