Få mere at vide
Donepezil, LoGiCal
Artikelnummer. 30462049
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462049 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462049 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0677.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Donepezil
CAS 120014-06-4
Analyt- eller komponentnavne Donepezil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H29 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Donepezil, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one, 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-yl)methyl]piperidine, (+/-)-E 2020
InChI formel InChI=1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 379.49
Mængde 10 mg
Formel vægt 379.2147 g/mol