Få mere at vide
Donepezil-hydrochlorid
Artikelnummer. 15492202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492202 1 g 1g
15402212 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15492202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458050010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120011-70-3 | C24H30ClNO3 | 415,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120011-70-3
Molekylær formel C24H30ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 415.96
MDL nummer MFCD00881312
InChI nøgle XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
IUPAC navn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-on;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Donepezil hydrochloride
Smeltepunkt 211,0 °C til 212,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i varm methanol, uopløselig i ethylacetat og hexan
Formel vægt 415.85
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Donepezil hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Donepezil hydrochloride