Få mere at vide
Donepezil Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461385
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461385 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461385 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0677.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Donepezil Hydrochloride
CAS 120011-70-3
Analyt- eller komponentnavne Donepezil Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H29 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Donepezil Hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (9CI), Aricept, Aricept D, BNAG, E 2020
InChI formel InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 415.95
Mængde 10 mg
Formel vægt 415,1914 g/mol