Få mere at vide
Donepezil hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402212 5 g 5g
15492202 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15402212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458050050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120011-70-3 | C24H30ClNO3 | 415.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120011-70-3
Molekylær formel C24H30ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 415.96
MDL nummer MFCD00881312
InChI nøgle XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
IUPAC navn 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-on;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Donepezil hydrochloride
Smeltepunkt 211.0°C to 212.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot methanol, insoluble in ethyl acetate and hexane
Formel vægt 415.85
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)