Få mere at vide
R&D Systems™ Donepezil hydrochloride
Artikelnummer. 18792704
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792704 50 mg
18762484 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792704 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4385/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3461.26 DKK
    3136.35 DKK / 50mg
    Spare 324.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent AChE inhibitor
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120011-70-3
Molekylær formel C24H30ClNO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Donepezil hydrochloride
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 415.95
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 415.96