Få mere at vide
Donepezil Benzyl Bromide (Donepezil Impurity), TRC
Artikelnummer. 30385361
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385361 5 mg
30380233 50 mg
30371021 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30385361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5317405MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 844694-85-5
Molekylær formel C31H36BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 550.53
Synonym Piperidinium, 4-[(2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-1-oxo-1H-inden-2-yl)methyl]-1,1-bis(phenylmethyl)-, bromide (1:1), Piperidinium, 4-[(2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-1-oxo-1H-inden-2-yl)methyl]-1,1-bis(phenylmethyl)-, bromide (9CI), 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1-oxo-1H-inden-2-yl)methyl]-1,1-bis(phenylmethyl)piperidinium bromide (1:1), 1,1-Dibenzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidinium bromide, Donepezil quaternary salt, Donepezilbenzyl bromide
SMIL [Br-].COc1cc2CC(CC3CC[N+](Cc4ccccc4)(Cc5ccccc5)CC3)C(=O)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Donepezil Benzyl Bromide (Donepezil Impurity)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C31H36NO3.BrH/c1-34-29-19-26-18-27(31(33)28(26)20-30(29)35-2)17-23-13-15-32(16-14-23,21-24-9-5-3-6-10-24)22-25-11-7-4-8-12-25;/h3-12,19-20,23,27H,13-18,21-22H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Procent renhed >95%