Få mere at vide
Donepezil-13C3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Donepezil-13C3 hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H/i13+1,20+1,24+1; |
| Formel vægt | 418.2015 |