Få mere at vide
Domperidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Domperidone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30) |
| Formel vægt | 425.1619 |
| Procent renhed | >95% |