Få mere at vide
Domperidone N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 16668125
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16668125 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16668125 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0107.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Domperidone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Domperidone N-Oxide
CAS 118435-03-3
Analyt- eller komponentnavne Domperidone N-Oxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C22 H24 Cl N5 O3
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]]-1,3-dihydro-, N-oxide, Domperidone N-Oxide, 5-Chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidine Impurity C, 5-Chloro-1-[1-[3-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one N-Oxide, Domperidone Impurity C, Domperidone EP Impurity C
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN5O3/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)27(20)16-8-12-28(31,13-9-16)11-3-10-26-19-5-2-1-4-17(19)24-21(26)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
SMIL [O-][N+]1(CCCN2C(=O)Nc3ccccc23)CCC(CC1)N4C(=O)Nc5cc(Cl)ccc45
IUPAC navn 6-chloro-3-[1-oxido-1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-1-ium-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 441.91
Mængde 25 mg
Formel vægt 441.1568 g/mol