Få mere at vide
Domperidone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Domperidone |
| CAS | 57808-66-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Domperidone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H24 Cl N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Domperidone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1 |
| Vis mere |