Få mere at vide
Domperidone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309045
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30309045 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30309045 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13081600
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Domperidone
CAS 57808-66-9
Analyt- eller komponentnavne Domperidone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C22 H24 Cl N5 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Domperidone
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
SMIL Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
IUPAC navn 6-chloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 425.91
Mængde 100 mg
Formel vægt 425.1619 g/mol