Få mere at vide
Domperidone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458392
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458392 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458392 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0107.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Domperidone 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Domperidone
CAS 57808-66-9
Analyt- eller komponentnavne Domperidone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H24 Cl N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Domperidone
InChI formel InChI=1 S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16 H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
SMIL Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
IUPAC navn 6-chloro-3-[1-[3-(2-oxo-3 H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1 H-benzimidazol-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 425.91
Mængde 1 ml
Formel vægt 425.1619 g/mol