Få mere at vide
Domiphen Bromide, TRC
Artikelnummer. 30007311
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007311 50 mg
30003444 1 g
30006619 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD53110550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-71-6
Molekylær formel C22 H40 N O . Br
Molekylvægt (g/mol) 414.46
Synonym 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, (β-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide
IUPAC navn dodecyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium; Bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Domiphen Bromide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 413.2293