Få mere at vide
Domiphen Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 17932926
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17932926 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17932926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0726.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Domiphen Bromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Domiphen Bromide
CAS 538-71-6
Analyt- eller komponentnavne Domiphen Bromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H40 N O . Br
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide, (beta-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
IUPAC navn dodecyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 414.46
Mængde 250 mg
Formel vægt 413,2293 g/mol