Få mere at vide
Domiphenbromid, 97%
Artikelnummer. 11317806
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317806 25 g 25g
11327806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12930.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 538-71-6 | C22H40BrNO | 414,472 g/mol
Domiphenbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator i syntetisk kemi. Det bruges som en kvaternær ammoniumkation med kationiske overfladeaktive egenskaber. Yderligere bruges det som et antiseptisk middel og en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Domiphenbromid anvendes som en faseoverførselskatalysator i syntetisk kemi. Det bruges som en kvaternær ammoniumkation med kationiske overfladeaktive egenskaber. Yderligere bruges det som et antiseptisk middel og en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, acetone, ethylacetat, chloroform og vand. Lidt opløseligt i benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-71-6
Molekylær formel C22H40BrNO
Molekylvægt (g/mol) 414.472
MDL nummer MFCD00011769
InChI nøgle OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym domiphen bromide, bradasol, bradonit, bradoral, fungitex, oradol, phenododecinium bromide, bradosol bromide, fungitex r
PubChem CID 10866
IUPAC navn dodecyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Domiphen bromide
Smeltepunkt 117 °C til 118 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3922742
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3415
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone, ethylacetat, kloroform og vand. Let opløselig i benzen.
Formel vægt 414.48
Procent renhed 97%