Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvælvede PCR-hætter, strimler af 8
Artikelnummer. 10746163
Skift visning
Mængde:
10 pakker á 12 stk
250 strimler
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farve Pakningsstørrelse
10746163 250 strimler Klar Pakke med 250
10304753 10 pakker á 12 stk Klar Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0265
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kuppelformede hættestrips til PCR-applikationer til brug med Thermo Scientific 96-brønds PCR plader og striprør.
Sørg for korrekt forsegling på alle PCR-strimmelrør og 96-brønds PCR-plader med præcisionsstøbte Thermo Scientific™ PCR-pladehættestrimler.
Domed PCR Cap Strips er kompatible med 96-brønds PCR plader og standard- og lavprofilstripsrør. De 12 strimler har store endetapper for nem fjernelse af strimler.
Højdepunkter:
  • Velegnet til brug med alle 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
  • Store endetapper til fjernelse af strimler (kun 12 strimler)
Certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 8
Mængde 250 strimler
Format Strimler af 8 kuplede hætter
Produkttype PCR Plade Cap Strip
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade