Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvælvede PCR-hætter, strimler af 8, Sustain™ Serie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30179695 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
120 strimler
250 strimler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179695 120 strimler
30179697 250 strimler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179695 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0386SS
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Kuppelformede PCR-hætter, strimler af 8, Sustain-serien, er designet til at fungere med PCR-plast og Sustain-seriens standard lavprofilstripsrør og 96-brøndsplader.
Thermo Scientific™ Kuppelformede PCR-hætter, strimler af 8, Sustain-serien, er designet til at fungere med PCR-plast og Sustain-seriens standard lavprofilstripsrør og 96-brøndsplader. Strimmelhætterne er nemme at påføre og skaber en sikker forsegling for at minimere fordampning.
Egenskaber og fordele
  • Velegnet til PCR-applikationer
  • Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plast betyder et gennembrud i vores PCR og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, der rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores forpligtelse til at integrere mere bæredygtig praksis i vores fremstillingsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast er fremstillet under ISO 9001 retningslinjer inden for et klasse 100.000 renrum fra en biobaseret medicinsk kvalitet virgin polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96X lavere CO 2 -ækvivalentemissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossilt brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktdetaljer
  • Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
  • Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for defekter og forurenende stoffer, og hvert parti køres gennem en PCR-cyklustest for at evaluere tætning
  • Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Certificeringer/compliance Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 120 strimler
Grønne funktioner Mindre affald, vedvarende materiale
Til laboratoriebrug