Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvælvede PCR-hætter, strimler af 12
Artikelnummer. p-7184483
Mængde:
10 pakker á 8
25 pakker á 8
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 80
Artikelnummer. 11584774
Brand: Thermo Scientific™ AB0852
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kuppelformede hættestrips til PCR-applikationer til brug med Thermo Scientific 96-brønds PCR plader og striprør.
Sørg for korrekt forsegling på alle PCR-strimmelrør og 96-brønds PCR-plader med præcisionsstøbte Thermo Scientific™ PCR-pladehættestrimler.
Domed PCR Cap Strips er kompatible med 96-brønds PCR plader og standard- og lavprofilstripsrør. De 12 strimler har store endetapper for nem fjernelse af strimler.
Højdepunkter:
  • Velegnet til brug med alle 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
  • Store endetapper til fjernelse af strimler (kun 12 strimler)
Certificeringer:
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 12
Mængde 10 pakker á 8
Format Strimler af 12 kuplede hætter
Produkttype PCR Plade Cap Strip
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade