Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ultra Clear qPCR-hætter, strimler af 8
Artikelnummer. 12124691
Skift visning
Mængde:
120/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12124691 120/Cs. Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 12124691 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0866
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Optimer PCR-applikationer med disse hættestrips til brug med Thermo Scientific 96-brønds PCR plader og striprør.
Sørg for korrekt forsegling på alle PCR-strimmelrør og 96-brønds PCR-plader med præcisionsstøbte Thermo Scientific™ PCR-pladehættestrimler.
Højdepunkter
  • Velegnet til brug med alle 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
  • Store endetapper til fjernelse af strimler (kun 12 strimler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 8
Mængde 120/Cs.
Format Strimler med 8 optiske hætter
Produkttype PCR Plade Cap Strip
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade